1156000
USP
Cyclopentolate hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Dimethylaminoethyl 1-hydroxy-α-phenylcyclopentaneacetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cyclopentolate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
InChI
1S/C17H25NO3.ClH/c1-18(2)12-13-21-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H
chave InChI
RHKZVMUBMXGOLL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM3(1131)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2