PHR2924
Lomustine Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
N,N′-Dicyclohexylurea, Lomustine Impurity C (PhEur), 1,3-Dicyclohexylurea
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1369442
família API
lomustine
Formulário
solid
embalagem
pkg of 500 mg
pf
232-233 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1CCCCC1)NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H24N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2,(H2,14,15,16)
chave InChI
ADFXKUOMJKEIND-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)