Documentos Principais
PHR2308
Loratadine Related Compound B
Sinônimo(s):
8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H21ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
324.85
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Agency
traceable to USP 1370291
Nível de qualidade
família API
loratadine
Formulário
solid
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc2c(cc1)C(=C4CCN(CC4)C)c3ncccc3CC2
InChI
1S/C20H21ClN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
chave InChI
VLXSCTINYKDTKR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Aplicação
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)