1370291
USP
Loratadine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, N-Methyldesloratadine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
loratadine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc2c(cc1)C(=C4CCN(CC4)C)c3ncccc3CC2
InChI
1S/C20H21ClN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
chave InChI
VLXSCTINYKDTKR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Loratadine
- Loratadine Chewable Tablets
- Loratadine Orally Disintegrating Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)