1370269
USP
Loratadine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
loratadine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C14H10ClNO/c15-11-5-6-12-10(8-11)4-3-9-2-1-7-16-13(9)14(12)17/h1-2,5-8H,3-4H2
chave InChI
WMQNOYVVLMIZDV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Loratadine Chewable Tablets
- Loratadine Orally Disintegrating Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3