Y0000603
Loratadine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Loratadine, 4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Loratidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
loratadine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)N1CC\C(CC1)=C2/c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
InChI
1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
chave InChI
JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)