BP1103
Nicorandil
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(Pyridine-3-carbonylamino)ethyl nitrate, 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Ikorel, N-[2-(Nitrooxy)ethyl]-3-pyridinecarboxamide, SG-75, Sigmart, Zynicor
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nicorandil
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
chave InChI
LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Org. Perox. D
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)