T3577
Tolperisone hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
Menopatol, 2-Methyl-1-(4-methylphenyl)-3-(1-piperidyl)propan-1-one hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
H2O: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(CN1CCCCC1)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C16H23NO.ClH/c1-13-6-8-15(9-7-13)16(18)14(2)12-17-10-4-3-5-11-17;/h6-9,14H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
chave InChI
ZBUVYROEHQQAKL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.