BP1106
Nicorandil amide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(4,5-Dihydrooxazol-2-yl)pyridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nicorandil
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1=C(OCC1)c2cnccc2
InChI
1S/C8H8N2O/c1-2-7(6-9-3-1)8-10-4-5-11-8/h1-3,6H,4-5H2
chave InChI
FVASBRDDSBRETH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)