BP380
Cyclopentolate hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Dimethylaminoethyl 1-hydroxy-α-phenylcyclopentaneacetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cyclopentolate
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
InChI
1S/C17H25NO3.ClH/c1-18(2)12-13-21-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H
chave InChI
RHKZVMUBMXGOLL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM3(1131)
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)