1087520
USP
D-Camphor sulfonic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(+)-Camphor-10-sulfonic acid, (+)-β-Camphorsulfonic acid, (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
camphor
fabricante/nome comercial
USP
pf
~200 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC[C@@](CS(O)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
chave InChI
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)