PHR2425
D-Camphor Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
(−)-Fenchone, (−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
camphor
Formulário
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
p.e.
191-195 °C (lit.)
densidade
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@H]2CC[C@](C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
chave InChI
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)