1025715
USP
Ácido 5-aminolevulínico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
δÁcido 5-aminolevulínico, ALA, Ácido 5-amino-4-oxopentanoico, Ácido 5-aminolevulínico
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
aminolevulinic acid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
chave InChI
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)