1025726
USP
Aminolevulinic acid Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Pyrazine-2,5-dipropionic acid, 3,3′-(Pyrazine-2,5-diyl)dipropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
aminolevulinic acid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H12N2O4/c13-9(14)3-1-7-5-12-8(6-11-7)2-4-10(15)16/h5-6H,1-4H2,(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
LPCBENZWRKDJSS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3