PHR2692
Vitexin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
4′,5,7-Trihydroxyflavone 8-C-glucoside, 8-C-Glucosylapigenin, Apigenin 8-C-glucoside, Orientoside
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1717708
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
vitexin
Formulário
solid
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(27)18(28)19(29)21(31-14)16-11(25)5-10(24)15-12(26)6-13(30-20(15)16)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17-19,21-25,27-29H,7H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
chave InChI
SGEWCQFRYRRZDC-VPRICQMDSA-N
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)