17804
Isovitexin
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-C-Glucosylapigenin, Homovitexin, Saponaretin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
cor
white to light yellow
pf
220 -221 °C ((428 - 430 °F))
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(26)19(28)20(29)21(31-14)16-11(25)6-13-15(18(16)27)10(24)5-12(30-13)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17,19-23,25-29H,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
chave InChI
MYXNWGACZJSMBT-VJXVFPJBSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3