1015019
USP
Alprazolam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
alprazolam
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C17H15ClN4O/c1-11(23)21-22-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)20-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23)
chave InChI
RIYMFZCORTVORQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Alprazolam
- Alprazolam Extended-Release Tablets
- Alprazolam Tablets
- Triazolam
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)