1009978
USP
N-Acetyl-D,L-Methionine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Acetyl-DL-methionine, Methionamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methionine & derivatives
fabricante/nome comercial
USP
pf
117-119 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCCC(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
chave InChI
XUYPXLNMDZIRQH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3