PHR2636
N-Acetyl-D,L-Methionine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
N-Acetyl-DL-methionine, Methionamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1009978
família API
methionine & derivatives
Formulário
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
pf
117-119 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCCC(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
chave InChI
XUYPXLNMDZIRQH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)