Key Documents
SAAR5048020
Tartarato de sódio e potássio
univAR
Sinônimo(s):
Ácido L(+)-tartárico, Sal de Rochelle, Sal de Seignette
About This Item
Fórmula linear:
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
282.22
Beilstein:
6113568
Número MDL:
linha de produto
univAR
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5048020EM)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
chave InChI
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)