Documentos Principais
SAAR2675990
D-(+)-glicose
univAR
Sinônimo(s):
Dextrose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
198.17
Beilstein:
5250278
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
linha de produto
univAR
embalagem
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2675990EM)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
chave InChI
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)