Key Documents
SAAR2233040
Ethylene glycol
univAR
Sinônimo(s):
1,2-Ethanediol
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
62.07
Beilstein:
505945
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352137
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
univAR
temperatura de autoignição
752 °F
Lim. expl.
15.3 %
embalagem
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR2233040LC)
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
195-198 °C
pf
−13 °C (lit.)
densidade
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - open cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)