Documentos Principais
1.10747
Millipore
Ágar GranuCult® prime BPLS, modificado
pkg of 500 g, for Salmonella spp.
Sinônimo(s):
Ágar verde brilhante com vermelho de fenol, lactose sacarose, modificado
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
ISO 6579
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.7-7.1 (37 °C, 52 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
51.5 g/L
densidade volumétrica
650 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Salmonella spp. (spp.)
Categorias relacionadas
Descrição geral
O ágar BPLS (modificado) GranuCult® contém verde-brilhante, que inibe o crescimento da flora microbiana gram positiva associada, Salmonella typhi e Shigella. No entanto, a concentração mais baixa de verde brilhante no ágar BPLS modificado não tem um efeito de inibição forte sobre outras Salmonella spp. O meio contém lactose e sacarose. A mudança de coloração (de vermelho para amarelo) no indicador de pH vermelho de fenol indica a degradação da lactose em ácido. Salmonellas não fermentam lactose ou sacarose e aparecem como colônias vermelhas cercadas por uma zona vermelha brilhante. Além disso, em contraste com o ágar BPL, a sacarose no meio permite a identificação de microrganismos associados fracamente positivos para lactose ou negativos para lactose, mas positivos para sacarose.
Aplicação
O ágar BPLS (modificado) GranuCult® é um ágar seletivo adequado para isolamento de salmonellas (com a exceção de S. typhi) em carnes, derivados de carne e outros produtos alimentícios.
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente
Aspecto (cor): vermelho
valor de pH (25 °C): 6,7-7,1
Recuperação no meio de teste (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 40%
Recuperação no meio de teste (Salmonella choleraesuis ATCC 13312): ≥ 40%
Recuperação no meio de teste (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119)): ≥ 40%
Recuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Recuperação no meio de teste (Proteus hauseri ATCC 13315):
Recuperação no meio de teste (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 0,01%
Recuperação no meio de teste (Enterococcus faecalis ATCC 33186): ≤ 0,01%
Recuperação no meio de teste (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): ≤ 0,01%
Cor da colônia (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): rosa-vermelho
Cor da colônia (Salmonella choleraesuis ATCC 13312): rosa-vermelho
Cor da colônia (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119)): rosa-vermelho
Cor da colônia (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): amarelo
Cor da colônia (Proteus hauseri ATCC 13315): amarelo
Incubação: 24 h; 35 °C; aeróbia.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3