Key Documents
1.00949
Supelco
Ethylene glycol
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Ethylene glycol, Glycol, 1,2-Ethanediol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
62.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-473-3
NACRES:
NA.05
pressão de vapor
0.053 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
410 °C
Lim. expl.
3.2-15.3 % (v/v)
Impurezas
≤0.0002% Chloride (Cl)
≤0.0002% Fe (Iron)
≤0.3% Water
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
197.6 °C/1013 hPa
pf
-14--10 °C
temperatura de transição
flash point 111 °C
solubilidade
1000 g/L
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.114
Chloride (Cl): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
Water: ≤ 0.3 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - open cup