SAAR1461020
Buffer solution
pH 2.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
Produtos recomendados
embalagem
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR1461020KF)
pH
2.00±0.02 (20 °C±0.1)
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
For laboratory use only
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)