BP481
1-Hydroxy-9-anthrone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
anthralin, dithranol
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H10O2/c15-12-7-3-5-10-8-9-4-1-2-6-11(9)14(16)13(10)12/h1-7,15H,8H2
chave InChI
AXHRXVXCOMMNLG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)