Y0001898
Terlipressin for NMR identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Terlipressin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
terlipressin
fabricante/nome comercial
EDQM
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S1SC[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C1)C(=O)N4[C@@H](CCC4)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N)CC(=O)N)CCC(=O)N)Cc3ccccc3)Cc2ccc(cc2)O)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)CN
InChI
1S/C52H74N16O15S2/c53-17-5-4-9-31(45(76)60-23-41(57)72)63-51(82)38-10-6-18-68(38)52(83)37-27-85-84-26-36(61-44(75)25-59-43(74)24-58-42(73)22-54)50(81)65-34(20-29-11-13-30(69)14-12-29)48(79)64-33(19-28-7-2-1-3-8-28)47(78)62-32(15-16-39(55)70)46(77)66-35(21-40(56)71)49(80)67-37/h1-3,7-8,11-14,31-38,69H,4-6,9-10,15-27,53-54H2,(H2,55,70)(H2,56,71)(H2,57,72)(H,58,73)(H,59,74)(H,60,76)(H,61,75)(H,62,78)(H,63,82)(H,64,79)(H,65,81)(H,66,77)(H,67,80)/t31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-/m0/s1
chave InChI
BENFXAYNYRLAIU-QSVFAHTRSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)