Y0001814
Buserelin for NMR identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Buserelin acetate salt, des-Gly10-[D-Ser[t-Bu]6]-LH-RH ethylamide acetate salt, pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-D-Ser(t-Bu)-Leu-Arg-Pro-NHEt acetate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
buserelin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1cnc(c1)C[C@H](NC(=O)[C@H]6NC(=O)CC6)C(=O)N[C@@H](Cc4c5c([nH]c4)cccc5)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(cc3)O)C(=O)N[C@H](COC(C)(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCN\C(=N/[H])\N)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)NCC.OC(=O)C
InChI
1S/C60H86N16O13.C2H4O2/c1-7-64-57(87)48-15-11-23-76(48)58(88)41(14-10-22-65-59(61)62)69-51(81)42(24-33(2)3)70-56(86)47(31-89-60(4,5)6)75-52(82)43(25-34-16-18-37(78)19-17-34)71-55(85)46(30-77)74-53(83)44(26-35-28-66-39-13-9-8-12-38(35)39)72-54(84)45(27-36-29-63-32-67-36)73-50(80)40-20-21-49(79)68-40;1-2(3)4/h8-9,12-13,16-19,28-29,32-33,40-48,66,77-78H,7,10-11,14-15,20-27,30-31H2,1-6H3,(H,63,67)(H,64,87)(H,68,79)(H,69,81)(H,70,86)(H,71,85)(H,72,84)(H,73,80)(H,74,83)(H,75,82)(H4,61,62,65);1H3,(H,3,4)/t40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47+,48-;/m0./s1
chave InChI
PYMDEDHDQYLBRT-DRIHCAFSSA-N
Categorias relacionadas
Amino Acid Sequence
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)