Documentos Principais
96957
Supelco
Diphenyl carbonate
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5O)2CO
Número CAS:
Peso molecular:
214.22
Beilstein:
1074863
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
técnica(s)
HPLC: suitable
pb
301-302 °C (lit.)
pf
79-82 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
334.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
168 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)