Documentos Principais
854978
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.6 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
beveled finish clear glass vial
round bottom
Características
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
22.6 mm × 75 mm × 12.5 mm
volume
20 mL
conector
thread for 20 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)