817501
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® Octadecyl-2PW HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 17501
Extensão da rotulagem
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parâmetros
0-100% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
120 bar max. pressure
4-50 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
125 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
- Octadecyl-2PW particles have 125Å pores
- Octadecyl-4PW particles have 500Å pores
- Phenyl-5PW RP particles have 1000Å pores
- Octadecyl-NPR particles are nonporous
forma física
Informações legais
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)