Documentos Principais
817503
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
TSKgel® Octadecyl-2PW Guard Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh Octadecyl-2PW, 17503
Extensão da rotulagem
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parâmetros
0-100% organic solvent
4-50 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
125 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Guard Column for 6 mmID TSKgel Octadecyl-2PW columns. TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
forma física
Shipped in 55% acetonitrile - 45% water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)