74161
Micro particles based on polymethacrylate
analytical standard, size: 50 μm
Sinônimo(s):
PMMA microbeads, 2-Propenoic acid,2-methyl homopolymer, 2-methyl-2-propenoic acid homopolymer, Microparticles based on PMAA, Microparticles based on poly(methacrylic acid), Polymethacrylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
particles
suspension
concentração
10% (solids)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tamanho de partícula
50 μm std dev <1 μm, coeff var <2%
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Características e benefícios
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 10 mL pack size as a neat sample
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?