NIST2066
K-411 Glass microspheres
NIST® SRM® 2066
Sinônimo(s):
Glass spheres
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
powder
embalagem
pkg of 50 mg
fabricante/nome comercial
NIST®
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
glass & ceramic
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
SRM 2066_cert
SRM 2066_SDS
Outras notas
Silicon (Si), Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Iron (Fe), Oxygen (O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)