84657
Micro particles based on polymethacrylate
size: 40 μm
Sinônimo(s):
2-Propenoic acid,2-methyl homopolymer, 2-methyl-2-propenoic acid homopolymer, Microparticles based on PMAA, Microparticles based on poly(methacrylic acid), Polymethacrylate
forma
suspension
concentração
10% (solids)
tamanho de partícula
40 μm std dev <0.8 μm, coeff var <2%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)