Documentos Principais
813068
TSKgel® CM-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, carboxymethyl phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
TSKgel® CM-5PW HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiais
PEEK
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante/nome comercial
Tosoh 13068
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤30 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
150 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
carboxymethyl phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
TSKgel CM-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a weak cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. They have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resin Toyopearl CM-650.
forma física
Shipped in DI water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)