808803
TSKgel® SP-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 8 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® SP-5PW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 7.5 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass column
Materiais
glass column
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante/nome comercial
Tosoh 8803
Parâmetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
10-45 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
7.5 cm × 8 mm
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
10 μm
pH operacional
2-12
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
Informações legais
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)