Documentos Principais
808807
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Nome do produto
TSKgel® SP-5PW Guardgel Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
Materiais
glass
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante/nome comercial
Tosoh 08807
Parâmetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
técnica(s)
LPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 8 mm
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
20 μm
pH operacional
2-12
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
Each TSKgel® Guardgel Kit contains 5 mL packing material, specified in the product description, in an appropriate slurry solvent. Guardgel Kits to protect glass columns also include a column holder, a glass column, 10 mm L x 13 mm OD x 8 mm ID, 2 external endfittings, 2 caps with M6 threads, and a packing adaptor. Simple instructions to pack the guard column are included in the shipment.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)