Documentos Principais
56129AST
Supelco
apHera C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 2 mm, HPLC Guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
C × D.I.:
1 cm × 2 mm
tamanho de partícula:
5 μm
Matriz:
polymeric
tamanho de poro:
300 Å
Nome do produto
apHera C18 HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 2 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L67
linha de produto
apHera
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
apHera
Parâmetros
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
1 cm × 2 mm
Matriz
polymeric
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
300 Å
pH operacional
1-14
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)