807167
TSKgel® CM-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, carboxymethyl phase
Sinônimo(s):
TSKgel® CM-SW Columns
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® CM-2SW HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante/nome comercial
Tosoh CM-2SW, 07167
Parâmetros
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
carboxymethyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
125 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
Aplicação
forma física
Informações legais
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)