66971-U
BIOshell A160 Peptide CN (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
BIOshell A160 Peptide CN, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel hardware (column)
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L10
descrição
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
classe(s) química(is) do analito
peptides
fabricante/nome comercial
BIOshell
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
2.2% carbon loading
Parâmetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 3 mm
área da superfície
90 m2/g
cobertura de superfície
2.2 μmol/m2
matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
cyano phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
160 Å
operating pH range
1-8
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Informações legais
produto relacionado
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)