807453
TOYOPEARL® HW-50F Bulk Media
matrix hydroxylated methacrylate, bottle of 500 mL, 30-60 μm
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® HW-50 Size Exclusion Media
About This Item
Produtos recomendados
descrição
HW-50F
linha de produto
TOYOPEARL®
forma
slurry
embalagem
bottle of 500 mL
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylate
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
30-60 μm
tamanho de poro
500-20,000 Da MW range
pH operacional
2-13
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Aplicação
Especificações
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)