807457
TOYOPEARL® HW-55F Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 500 mL, 45 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® HW-55 Size Exclusion Media
About This Item
Produtos recomendados
descrição
HW-55F
Formulário
beads
embalagem
bottle of 500 mL
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
1000-200,000 Da MW range
pH operacional
2-13
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Especificações
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)