807455
TOYOPEARL® HW-50S Bulk Media
matrix hydroxylated methacrylate, bottle of 250 mL, 20-40 μm
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® HW-50 Size Exclusion Media
descrição
HW-50S
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
slurry
embalagem
bottle of 250 mL
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylate
Grupo ativo da matriz
polymer phase
tamanho de partícula
20-40 μm
tamanho de poro
500-20,000 Da MW range
pH operacional
2-13
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Toyopearl HW-50 resin is a hydroxylated methacrylic polymer for size exclusion chromatography of proteins between 500-80,000 Da.
Especificações
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)