Documentos Principais
1.02051
Supelco
Chemizorb® Powder
Absorbent for spilled liquids
Sinônimo(s):
Absorbents for liquid spillages, Spillages, absorbents for, Hazardous liquid spillages, absorbents for, Absorbant for spilled liquids
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
47131905
Número do índice EC:
231-545-4
NACRES:
NB.51
Nível de qualidade
Formulário
solid
tamanho de partícula
<0.1 mm (>=85%)
pH
9-10 (25 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
densidade
2.3 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
120 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity: passes test
pH-value (10 %; water): 9 - 11
Bulk density: about 18
Particle size (< 0.1 mm): ≥ 85 %
Water absorption capacity: about 200
Informações legais
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5