Documentos Principais
1.01568
Supelco
Grânulos Chemizorb®
Absorbent for spilled liquids
Sinônimo(s):
Grânulos absorventes químicos
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
Formulário
granular
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubilidade
<0.001 g/L
densidade volumétrica
300 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
Nota de análise
  • Valor de pH (10%; água): 4,0 - 9,0
  • Densidade em massa: aproximadamente 50
  • Análise por peneira (> 3,15 mm): cerca de < = 20%
  • Sieve analysis (> 1,00 mm): aproximadamente >= 90%
  • Capacidade de absorção de água: aproximadamente >= 80%
Informações legais
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany