Documentos Principais
1.01591
Supelco
Chemizorb® HF
Absorbent and neutralizer for spilled hydrofluoric acid, with indicator
Sinônimo(s):
HF Absorbent
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.51
pressão de vapor
<20 hPa ( 20.0 °C)
Nível de qualidade
Formulário
powder (or fine grains)
densidade volumétrica
180 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
Nota de análise
Identity: passes test
capacity (for acid): ≥ 60 %
Informações legais
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3