Documentos Principais
1.12576
Supelco
Chemizorb® Hg
reagents and accessories for absorption of mercury
Sinônimo(s):
Mercury Absorbent
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.51
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
AAS: suitable
tamanho de partícula
<63 μm
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Reagents and accessories for absorption of mercury
Nota de análise
Identity: passes test
Citric acid solution: about 20 %
Informações legais
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2