Documentos Principais
57272
Supelco
Amostrador para grandes volumes Visiprep
for use with 12, 20, or 60mL SPE tubes (includes 3 adapters)
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Nível de qualidade
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 12, 20, or 60mL SPE tubes (includes 3 adapters)
technique used for transfers 3 large volume samples
Descrição geral
Para uma transferência direta “automatizada” e contínua de várias amostras líquidas
O amostrador para grandes volumes Visiprep permite transferir amostras de baixa viscosidade diretamente de qualquer recipiente de amostra para tubos de extração em fase sólida (SPE) convencionais em um coletor a vácuo para SPE Visiprep.
Dois amostradores estão disponíveis. Um amostrador tem três adaptadores de tubos compatíveis com tubos para SPE de polipropileno de 12 ml, 20 ml ou 60 ml. São necessários quatro desses amostradores para a extração simultânea de 12 amostras em um coletor Visiprep de 12 portas. O outro amostrador tem quatro adaptadores de tubos para tubos para SPE de 3 ml ou 6 ml. Para extrair 12 amostras simultaneamente são necessários três amostradores.
Os amostradores são compostos por uma tubulação de PTFE de 1/8 de polegada com um encaixe de rosca em uma extremidade e um peso de aço inoxidável na outra extremidade. Para usar o amostrador, coloque a extremidade com o peso em uma unidade de recipiente de amostra até que ela toque o fundo do recipiente. Insira os adaptadores de tubos nos tubos para SPE condicionados no seu coletor Visiprep. Acione o vácuo para o coletor Visiprep e abra as válvulas de controle de vazão do coletor para que as amostras sejam transferidas para os tubos para SPE. A taxa de vazão da amostra através de cada tubo pode ser controlada independentemente usando as válvulas de controle da vazão. Os encaixes de rosca e a tubulação de PTFE nos amostradores são codificadas por cor para facilitar a identificação das amostras.
Também compatível com o coletor a vácuo para SPE Preppy.
Observação: O amostrador para grandes volumes Visiprep só pode ser usado com tubos para SPE de polipropileno. Deve-se equipar válvulas alternadas do coletor com botões de controle de vazão de haste longa para comportar tubos para SPE de 12 ml, 20 ml ou 60 ml.
Informações legais
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)