Key Documents
54223-U
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 12 mL, pre-fritted, pk of 100
Sinônimo(s):
12mL Empty Fritted SPE Tubes pk 100
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Materiais
polypropylene
descrição
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
embalagem
pk of 100
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
12 mL
tamanho de poro
20 μm
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)